Få mere at vide
Fisherbrand™ Ligesidede krukker med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. p-7145769 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Artikelnummer. 16194567
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Ligesidede krukker med hvide polypropylenhætter er ideelle til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indholdet.
  • Gennemsigtig og holdbar
  • Krukker er ideelle til opbevaring og indsamling af prøver og laboratorieartikler
  • Bred hals og lige sider gør det nemt at genvinde indholdet
  • Polypropylen giver større tolerance over for høje temperaturer end HDPE og bedre kontaktklarhed
  • Har bred hals og lige sider for at gøre det nemmere at genvinde indholdet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 39 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 37 mm
Til brug med (applikation) Store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Inkluderer Kasket
Højde (metrisk) med lukning 43 mm
Materiale Polypropylen
Mængde 72
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 43-400
Klarhed Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 40 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43-400 mm
Diameter (metrisk) 38 mm
Lukketype Kasket