Få mere at vide
Fisherbrand™ Ligesidede krukker med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. 16194567 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16194567 30 mL -
16104577 60 mL Pakke med 48
16134577 240 mL Pakke med 36
16184567 480 mL -
16114577 950 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16194567
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Ligesidede krukker med hvide polypropylenhætter er ideelle til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indholdet.
  • Gennemsigtig og holdbar polypropylenkonstruktion for nem visning af indholdet
  • Bred hals og lige sider muliggør nem tilføjelse og fuldstændig fjernelse af indholdet
  • Ideel til opbevaring og indsamling af prøver og laboratorieudstyr
  • Polypropylen tilbyder større temperaturtolerance end HDPE og bedre kontaktklarhed
  • Hvid polypropylen skruehætte inkluderet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 39 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 37 mm
Til brug med (applikation) Store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Inkluderer Kasket
Højde (metrisk) med lukning 43 mm
Materiale Polypropylen
Mængde 72
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 43 til 400
Klarhed Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 40 mm
Kemisk etiket Umærket
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43-400 mm
Diameter (metrisk) 38 mm
Lukketype Kasket
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Form Rund
Engangs Genanvendelig
Produkttype Ligesidet krukke