Få mere at vide
Fisherbrand™ Ligesidede krukker med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. 16184567 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16184567 480 mL -
16194567 30 mL -
16104577 60 mL Pakke med 48
16134577 240 mL Pakke med 36
16114577 950 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16184567
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Ligesidede krukker med hvide polypropylenhætter er ideelle til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indholdet.
  • Gennemsigtig og holdbar
  • Krukker er ideelle til opbevaring og indsamling af prøver og laboratorieartikler
  • Bred hals og lige sider gør det nemt at genvinde indholdet
  • Polypropylen giver større tolerance over for høje temperaturer end HDPE og bedre kontaktklarhed
  • Har bred hals og lige sider for at gøre det nemmere at genvinde indholdet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 480 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 86 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 82 mm
Til brug med (applikation) Store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Inkluderer Kasket
Højde (metrisk) med lukning 104 mm
Materiale Polypropylen
Mængde 24
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 89 to 400
Klarhed Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Brede
Højde (metrisk) 101 mm
Kemisk etiket Unlabeled
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 89 to 400 mm
Diameter (metrisk) 83 mm
Lukketype Kasket
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Rund
Engangs Reusable
Produkttype Ligesidet krukke