Få mere at vide
Fisherbrand™ Ligesidede krukker med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. 16114577 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
16114577 950 mL Pakke med 24
16194567 30 mL -
16104577 60 mL Pakke med 48
16134577 240 mL Pakke med 36
16184567 480 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16114577
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Ligesidede krukker med hvide polypropylenhætter er ideelle til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indholdet.
  • Gennemsigtig og holdbar
  • Krukker er ideelle til opbevaring og indsamling af prøver og laboratorieartikler
  • Bred hals og lige sider gør det nemt at genvinde indholdet
  • Polypropylen giver større tolerance over for høje temperaturer end HDPE og bedre kontaktklarhed
  • Har bred hals og lige sider for at gøre det nemmere at genvinde indholdet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 116 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 113 mm
Til brug med (applikation) Store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Inkluderer Kasket
Højde (metrisk) med lukning 100 mm
Materiale Polypropylen
Mængde 24
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 120-400
Klarhed Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 97 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 120-400 mm
Diameter (metrisk) 114 mm
Lukketype Kasket
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Produkttype Ligesidet krukke