Få mere at vide
Fisherbrand™ Ligesidede krukker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Gennemsigtig og holdbar polypropylenkonstruktion for nem visning af indholdet
- Bred hals og lige sider muliggør nem tilføjelse og fuldstændig fjernelse af indholdet
- Ideel til opbevaring og indsamling af prøver og laboratorieudstyr
- Polypropylen tilbyder større temperaturtolerance end HDPE og bedre kontaktklarhed
- Hvid polypropylen skruehætte inkluderet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 47 mm |
| Til brug med (applikation) | Store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold |
| Inkluderer | Kasket |
| Højde (metrisk) med lukning | 48 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 48 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |