Beskrivelse
- Lige, glatte vægge muliggør fuldstændig fjernelse af indholdet
- Bred åbning giver nem adgang og fyldning
- Fremstillet af Type III klart borosilikatglas
- Hvide polypropylenskruelåg fås med PTFE eller PV-foring
- Ideel til jordprøvetagning og miljøapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Soda lime glas |
| nr. pr. sag | 48/Sag |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Lukke liner | Polyvinyl |
| Vis mere |