Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Lige modtageradaptere
Trådstørrelse:
GL 18
Beskrivelse
- Modtageradaptere iht. til DIN 12594
- Med NS-fatning og NS-kegle
- Med afløbsspids
- Vakuumtilslutning: gevind GL18
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | NS 19/26 |
| Materiale | Duran Slange |
| Mængde | 1 |
| Standard konusled nr. | NS 19/26 |
| Trådstørrelse | GL 18 |