Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Lige PFA-slangeforbindelser med tætningslæbe, FPM O-ring og PSS-møtrik
Artikelnummer. 10266971
Trådstørrelse:
GL 14
GL 18
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10266971
Brand: Bohlender™ D58104
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbind elastisk slange til udstyr med GL-gevind med disse PFA slangeforbindelser. Bohlender™ BOLA™ Lige PFA-slangeforbindelser med tætningslæbe leveres med en FPM O-ring og PSS-møtrik.
  • GL 14 og GL 18 slangeforbindelser lavet af PFA
  • GL 25 og GL 32 slangeforbindelser lavet af PTFE
  • Med elastisk tætningslæbe, FPM O-ring og PPS møtrik
  • Fås som lige eller bøjet type
  • Universal kemikalieresistens, til arbejdstemperaturer op til +200 °C
  • Flydende produkt udsættes kun for PFA eller PTFE
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA i overensstemmelse
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Materiale Elastik
Samlet længde (metrisk) 51 mm
Til brug med (applikation) Til tilslutning af elastiske slanger til udstyr med GL-gevind
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Emballagemængde 1 hver
Trådstørrelse GL 18
Form Lige
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype Slangeforbindelse