Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Lige nåleventil stophaner
Beskrivelse
- Ventilboring: 0 - 2,5 mm
- Skruehætte og holdeanordning af PP
- Driftstemperatur: -20 til +150° C
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 0 til 2,5 mm |
| Materiale | PTFE, Polypropylen |
| Temperatur (metrisk) | -20 til +150° C |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Inkluderer | Skruehætte og holdeanordning |
| Stikmateriale | DURAN™ rør |