Få mere at vide
BRAND™ Lige nåle-ventil stophane
Artikelnummer. p-7164807 Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
2 til 10 ml burette
25 ml burette
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10470863
Brand: BRAND™ 82220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Straight Needle-Valve Stophane er konstrueret af glas og inkluderer en polypropylenhætte.
  • Ventilhus med præcisionsborosilikatglas 3.3 burettespids
  • Udskiftelig PTFE ventilspindel, PP hætte. og fastholdelsesanordning
  • Ventilåbning 0 til 2,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Lige nåleventil stophane
Diameter (metrisk) 0 til 2,5 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (udstyr) 2 til 10 ml burette