Få mere at vide
BRAND™ Lige nåle-ventil stophane
Artikelnummer. 10470863 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
2 til 10 ml burette
25 ml burette
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10470863 2 til 10 ml burette Hver
10059670 25 ml burette Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10470863 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 82220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 DKK
    307.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.46 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Straight Needle-Valve Stophane er konstrueret af glas og inkluderer en polypropylenhætte.
  • Ventilhus med præcisionsborosilikatglas 3.3 burettespids
  • Udskiftelig PTFE ventilspindel, PP hætte. og fastholdelsesanordning
  • Ventilåbning 0 til 2,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Lige nåleventil stophane
Diameter (metrisk) 0 til 2,5 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (udstyr) 2 til 10 ml burette