Få mere at vide
Karl Hecht™ Lige ende droppende pipetter
Artikelnummer. 30130490
Skift visning
Længde på ca. 80 mm
Artikelnummer.
30130490 Længde på ca. 80 mm
1 options
Artikelnummer. 30130490 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 42620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.20 DKK
    24.15 DKK / Pakke med 10
    Spare 34.05 DKK
    58% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Til nøjagtigt og præcist kalibreret fald i laboratoriet.
  • Fremstillet af klart glas
  • Solid finish
  • Uden gummisutter
  • Længde på ca. 80 mm
  • Forudsat 50/pakke
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig Ca. 7-8 mm
Materiale Glas
Til brug med (applikation) Nøjagtig fald
Inkluderer Lige ende
Mængde 50/Pk.
Længde (metrisk) 80 mm
Type Dropper pipette