Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Lige tørrerør
Artikelnummer. 10519101
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10519101 150 mm
1 options
Artikelnummer. 10519101 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05330013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.00 DKK
    65.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.63 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Lige tørrerør (calciumchloridrør)
  • Tørringsrør iflg. til DIN 12610
  • Med kugle og slangetilslutning
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 150 mm
Form Lige
Materiale Borosilikatglas (3.3)