Få mere at vide
Gosselin™ Lige containere
Description
- Sprængfast polypropylen er specielt designet til brug i fødevare-, mejeri- og bryggeriindustrien
- LDPE skruelåg medfølger
- Lækagesikker inderlæbe forhindrer fald mellem gevind
Specifications
Specifications
| Produkttype | Prøvebeholder |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 11137 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukningsmateriale | LDPE |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Neutral |
| Show More |