Få mere at vide
Gosselin™ Lige containere
Beskrivelse
- Sprængfast polypropylen er specielt designet til brug i fødevare-, mejeri- og bryggeriindustrien
- LDPE skruelåg medfølger
- Lækagesikker inderlæbe forhindrer fald mellem gevind
- Sterilitetssikringsniveau baseret på ISO 11137 : STERIL SAL 10-3
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvekrukke |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 11137 |
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukningsmateriale | LDPE |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Neutral |
| Vis mere |