Få mere at vide
BRAND™ Lige burette stophane med PTFE nøgle
Artikelnummer. 10461253 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Materiale:
Amber borosilikatglas (3.3)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10461253 Amber borosilikatglas (3.3) Hver
1 options
Artikelnummer. 10461253 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 81937
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Lige Burette Stophane til Burette Cap inkluderer en udskiftelig PTFE nøgle.
  • Stophanehus med præcisionsborosilikatglas 3.3 burettespids
  • Udskiftelig PTFE nøgle med fastholdelsesanordning
  • Stophane størrelse 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Burette stophane
Materiale Amber borosilikatglas (3.3)
Til brug med (udstyr) 25 ml burette
Inkluderer PTFE nøgle