Få mere at vide
Usbeck™ Lige stump spids nikkelbelagt pincet
Artikelnummer. 10065571
Skift visning
Længde (metrisk):
105 mm
145 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10065571 105 mm
10065581 145 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10065571 Leverandør Usbeck™ Leverandørnr. 3000
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Dissekere prøver med nøjagtighed. Usbeck™ Straight Blunt Point nikkelbelagt pincet er perfekt til brug ved dissektion eller håndtering af laboratorieprøver.
  • Lige
  • Stumpe punkter
Tekniske data
Materiale Nikkelbelagt stål
Længde (metrisk) 105 mm