Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Lige adapter
Artikelnummer. 11866084
Skift visning
Standard konusled:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Ledtype:
Kegle
Stikkontakt
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled Ledtype Pakningsstørrelse
11866084 NS 14/23 Kegle Hver
11846094 NS 24/29 Kegle Hver
10782921 NS 29/32 Kegle Hver
11856114 NS 19/26 Kegle Hver
11876184 NS 14/23 Stikkontakt Hver
11866144 NS 29/32 Stikkontakt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11866084 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05092001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00 DKK
    66.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.14 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptere er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Lige glas oliven
  • Fås i en række fugestørrelser
Tekniske data
Type Lige adapter
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 14/23
Ledtype Kegle