Få mere at vide
STP 7 Model Buffer Solution pH 7, WTW™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11891693
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. 11891693
Brand: WTW 108708
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske bufferløsninger til pH 7,00, denne præcise og sporbar til NIST i bulkstørrelse på 50 ml med indbygget doseringsbeholder standardbuffer.
  • Tekniske bufferopløsninger til pH 7,00
  • Præcis og sporbar til NIST i bulkstørrelse på 50 ml med indbygget doseringsbeholder standardbuffer
  • Levetid op til 3 år (uåbnet)
  • Sparsommelig brug
  • Letteste håndtering ved hjælp af doseringsanordning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 7
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
Emballage Flaske
Sporbarhed til NIST Yes