Få mere at vide
Thermo Scientific™ Storerooms
Artikelnummer. p-6062385
Type:
Minilagerrum, fyldt med varer
Miniopbevaringsrum med 6 skuffer, kun skab
Opbevaringsrum med 9 skuffer, fyldt med lager
Tomt opbevaringsskab
Inkluderer:
Hætteglas: C4011-1W, Lukning: C4011-1AP
Hætteglas: C5000-1, Lukning: C5000-54B
Kun kabinet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12423578
Brand: Thermo Scientific™ C4000MS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Organiser forsyninger, spar værdifuld bænkplads ved at bruge disse seks eller ni skuffer. Bestil et tomt skab eller et fuldt fyldt med hætteglas og lukninger.
Organiser dine forsyninger og spar værdifuld bænkplads med Thermo Scientific™ National™ 8 mm standard åbningsskrue gevind hætteglas opbevaringsrum. Depotrum fås i modeller med seks og ni skuffer. Minilageret med seks skuffer rummer 500 hætteglas og lukninger; opbevaringsrummet med ni skuffer i fuld størrelse rummer 2000 hætteglas og lukninger. Bestil et tomt skab eller et fuldt fyldt med hætteglas og lukninger.
  • Mini-Storeroom har 6 skuffer; 5 skuffer rummer 1 hætteglaspakning hver, 1 skuffe rummer 500 færdigfyldte DP kasketter
  • Lagerrum i fuld størrelse har 9 dybe skuffer med en kapacitet på 2000 hætteglas og færdigfyldte DP kasketter
  • Lagerrum organiserer forsyninger og sparer bænkplads
  • Lagerrummet kan genopfyldes, efterhånden som produktet forbruges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Miniopbevaringsrum med seks skuffer, kun kabinet
Inkluderer Kun kabinet
Mængde 1 stk.
Type Miniopbevaringsrum med 6 skuffer, kun skab
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.