Få mere at vide
Thermo Scientific™ Storerooms
Beskrivelse
Organiser dine forsyninger og spar værdifuld bænkplads med Thermo Scientific™ National™ 8 mm standard åbningsskrue gevind hætteglas opbevaringsrum. Depotrum fås i modeller med seks og ni skuffer. Minilageret med seks skuffer rummer 500 hætteglas og lukninger; opbevaringsrummet med ni skuffer i fuld størrelse rummer 2000 hætteglas og lukninger. Bestil et tomt skab eller et fuldt fyldt med hætteglas og lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blue |
| Oversigt | SureStop Nine-Drawer Storeroom |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Farve | Clear |
| Materiale | Glass |
| Forspaltet | No |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Inkluderer | Hætteglas: C5000-1, Lukning: C5000-54B |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produktlinje | Surestop |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.