Få mere at vide
Thermo Scientific™ Storerooms
Artikelnummer. 12440328
Type:
Minilagerrum, fyldt med varer
Miniopbevaringsrum med 6 skuffer, kun skab
Opbevaringsrum med 9 skuffer, fyldt med lager
Tomt opbevaringsskab
Inkluderer:
Hætteglas: C4011-1W, Lukning: C4011-1AP
Hætteglas: C5000-1, Lukning: C5000-54B
Kun kabinet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12440328
Brand: Thermo Scientific™ C4075500
Organiser forsyninger, spar værdifuld bænkplads ved at bruge disse seks eller ni skuffer. Bestil et tomt skab eller et fuldt fyldt med hætteglas og lukninger.
Organiser dine forsyninger og spar værdifuld bænkplads med Thermo Scientific™ National™ 8 mm standard åbningsskrue gevind hætteglas opbevaringsrum. Depotrum fås i modeller med seks og ni skuffer. Minilageret med seks skuffer rummer 500 hætteglas og lukninger; opbevaringsrummet med ni skuffer i fuld størrelse rummer 2000 hætteglas og lukninger. Bestil et tomt skab eller et fuldt fyldt med hætteglas og lukninger.
  • Mini-Storeroom has 6 drawers; 5 drawers hold 1 vial pack each, 1 drawer holds 500 pre-stuffed DP caps
  • Full-size Storeroom has 9 deep drawers with a capacity of 2000 vials and pre-stuffed DP caps
  • Storerooms organize supplies and save bench space
  • Storeroom can be restocked as product is consumed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nine-Drawer Storeroom, Full Size, Cabinet Only
Inkluderer Kun kabinet
Mængde 1 Ea.
Type Tomt opbevaringsskab
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.