Learn More
Thermo Scientific™ Storerooms
Description
Organiser dine forsyninger og spar værdifuld bænkplads med Thermo Scientific™ National™ 8 mm standard åbningsskrue gevind hætteglas opbevaringsrum. Depotrum fås i modeller med seks og ni skuffer. Minilageret med seks skuffer rummer 500 hætteglas og lukninger; opbevaringsrummet med ni skuffer i fuld størrelse rummer 2000 hætteglas og lukninger. Bestil et tomt skab eller et fuldt fyldt med hætteglas og lukninger.
- Mini-Storeroom har 6 skuffer; 5 skuffer rummer 1 hætteglaspakning hver, 1 skuffe rummer 500 færdigfyldte DP kasketter
- Lagerrum i fuld størrelse har 9 dybe skuffer med en kapacitet på 2000 hætteglas og færdigfyldte DP kasketter
- Lagerrum organiserer forsyninger og sparer bænkplads
- Lagerrummet kan genopfyldes, efterhånden som produktet forbruges
Specifications
Specifications
| Oversigt | Miniopbevaringsrum med seks skuffer, kun kabinet |
| Inkluderer | Kun kabinet |
| Mængde | 1 stk. |
| Produkttype | Tomt mini-opbevaringsskab |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.