Få mere at vide
Thermo Scientific™ Store Image og Database Management Software, akademisk udgave
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruger Thermo Scientific™ Store™ Informatiksoftware, gem og administrer data automatisk for hurtig, meget skalerbar, global adgang til alle HCS-data.
Højdepunkter:
- Automatisk overførsel af billeder og data– Centraliseret datalagring, der giver adgang til data og billeder fra flere steder
- Tilgængelig og forbundet– Data er sømløst knyttet til dets tilknyttede billede
- Visualiser– Se billeder og data knyttet sammen, og sammenlign nemt billeder
- Eksportere– Indbygget eksportformater til software som f.eks Spotfire™ , Excel™ og GeneData Screener™ programmer
- HCS Connect– Fuldt åben standard, webtjenester API der giver programmatisk adgang til alle data og billeder, der administreres af Store-software
- HCS Gateway– Brugere kan derefter drage fordel af et enkelt åbent standardlager af billeder og data uanset kilde
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ HCi apparater informatik hardware; Thermo Scientific™ vHCS Discovery Toolbox anskaffelses- og analysesoftware
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Thermo Scientific Store Informatics Software Academic Edition |
| Til brug med (udstyr) | ArrayScan High Content Analysis (HCA) læsere, CellInsight CX5 High Content Screening (HCS) platform |
| Software | Image Management, Database Management |
| Licens | Akademisk |