Få mere at vide
Thermo Scientific™ Store Image og Database Management Software, enterprise-udgave
Artikelnummer. 17139625 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17139625 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 17139625 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S0100015
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Bruges til at styre billeder og data, der automatisk overføres fra en Thermo Scientific™ Produkt med højt indhold
  • Thermo Scientific™ Store Image and Database Management Software, Enterprise Edition, bruges til at administrere de billeder og data, der automatisk overføres fra en Thermo Scientific™ Produkt med højt indhold.
  • Det giver mulighed for hurtig, meget skalerbar, sikker lagring af billeder og data med mulighed for at forespørge.
  • Funktioner af Store Image og Database Management Software, Enterprise Edition:
  • Automatisk overførsel af billeder og data —Centraliseret datalagring, der giver adgang til data og billeder fra flere steder
  • Tilgængelig og forbundet— Data er sømløst knyttet til dets tilknyttede billede
  • Visualiser —Se billeder og data knyttet sammen, og sammenlign nemt billeder
  • eksport —Indbygget eksportformater til software som f.eks Spotfire™ , Excel™ , De Novo™ Software og GeneData Screener™ programmer
  • Softwaren til butiksbillede og databasestyring vedligeholder data og billeder på en SQL™ eller Oracle™ database.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Image Management, Database Management
Til brug med (applikation) Data/Image Management
Til brug med (udstyr) HCA/HCS
Licens Enterprise
Operativsystem CellInsight
Mængde 1 stk.
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.