Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringshætteglas
Artikelnummer. 12670356
Farve:
Clear
Hvid
Hvid, Klar
Hvid, Klar, Clear
Klar
Ravgul
White
Lukkestørrelse:
13-425
15 mm
15-425
18-400
18 mm
20-400
24 mm
24-400
8-425
Mængde:
100
100 hætteglas
100 kapper
100 sept
200
200 (hætteglas og låg sælges separat)
200 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
22 ml
40 ml
Artikelnummer. 12670356
Brand: Thermo Scientific™ B781524
Opbevar dine prøver i disse hætteglas for at eliminere udvaskning af ioner, mens du opretholder en ensartet pH-værdi i hele prøvens levetid. Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ Prøveopbevaringsglas med skruetråd er fremstillet af 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) eller 51A ravfarvet (Type 1, Klasse B) glas af overlegen kvalitet. Opbevaringshætteglas varierer fra 2mL til 40mL.
Opbevar dine prøver i disse hætteglas for at eliminere udvaskning af ioner, mens du opretholder en ensartet pH-værdi i hele prøvens levetid. Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ Prøveopbevaringsglas med skruetråd er fremstillet af 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) eller 51A ravfarvet (Type 1, Klasse B) glas af overlegen kvalitet. Opbevaringshætteglas varierer fra 2mL til 40mL.
  • PTFE-lined solid-top storage caps
  • PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
  • Not autoclavable
Order as individual sample storage vials and closures or as unassembled convenience kits.
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
  • Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
  • Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve White
Oversigt 24-400 Screw Cap
Farve White
Materiale Polyethylene Foam, PTFE, Polypropylene
Septum PTFE/PE Foam Liner
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Screw Cap with Septum
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Lukkestørrelse 24 mm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.