Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringshætteglas
Beskrivelse
Opbevar dine prøver i disse hætteglas for at eliminere udvaskning af ioner, mens du opretholder en ensartet pH-værdi i hele prøvens levetid. Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ Prøveopbevaringsglas med skruetråd er fremstillet af 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) eller 51A ravfarvet (Type 1, Klasse B) glas af overlegen kvalitet. Opbevaringshætteglas varierer fra 2mL til 40mL.
- PTFE-lined solid-top storage caps
- PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
- Not autoclavable
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
- Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
- Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 20-400 Screw Vial (vial and caps are sold separately), 22 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 23 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23 mm |
| Materiale | Glass |
| Volumen (metrisk) | 22 ml |
| Grundstil | Flat Bottom |
| Volumen (metrisk) i alt | 22 mL |
| Højde (metrisk) | 85 mm |
| Mængde | 200 (hætteglas og låg sælges separat) |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.