Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Autosampler-hætteglas, indsatser og lukninger
- Autosamplerhætteglas til kromatografi
- Thermo Scientific™ Opbevaringshætteglas
Thermo Scientific™ Opbevaringshætteglas
Product Code. 12438676| Product Code. | Farve | Lukkestørrelse | Mængde | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 12438676 | Hvid, Klar | 18-400 | 100 sept | Pakke med 100 |
| 12488676 | Klar | 8-425 | 100 hætteglas | Pakke med 100 |
| 11971583 | Klar | - | 100 | Pakke med 100 |
| 11905627 | Klar | - | 200 | Pakke med 200 |
| 12005097 | Klar | - | 200 | Pakke med 200 |
| 11508250 | Klar | - | 200 | Pakke med 200 |
| 12438686 | Klar | - | 200 (hætteglas og kapsler sælges separat) | Pakke med 200 |
| 12201182 | Klar | - | 100 | Pakke med 100 |
| 11528250 | Ravgul | - | 100 | Pakke med 100 |
| 13141673 | Ravgul | - | 200 | Pakke med 200 |
| 12498676 | Ravgul | - | 200 | Pakke med 200 |
| 11518250 | Ravgul | - | 200 | Pakke med 200 |
| 12458686 | Ravgul | - | 100 | Pakke med 100 |
| 11995617 | Hvid | 15 mm | 100 | Pakke med 100 |
| 11548250 | Hvid | 18 mm | 100 | Pakke med 100 |
| 12438636 | Hvid | 20-400 | 100 kapper | Pakke med 100 |
| 12670356 | Hvid | 24 mm | 100 | Pakke med 100 |
| 12478676 | Hvid, Klar | - | 100 | Pakke med 100 |
| 12418676 | Hvid, Klar | 13-425 | 100 sept | Pakke med 100 |
| 12428676 | Hvid, Klar | 15-425 | 100 sept | Pakke med 100 |
| 12448676 | Hvid, Klar | - | 100 | Pakke med 100 |
| 12458676 | Hvid, Klar | - | 100 | Pakke med 100 |
| 12468676 | Hvid, Klar | - | 100 | Pakke med 100 |
| 11593740 | Ravgul | 24-400 | 100 hætteglas | Pakke med 100 |
| 11553740 | Ravgul | 18-400 | 200 Vials | Pakke med 200 |
| 11533740 | Ravgul | 15-425 | 200 Vials | Pakke med 200 |
| 11523740 | Ravgul | 15-425 | 200 Vials | Pakke med 200 |
| 10445082 | Hvid | 24 mm | 100 | Pakke med 100 |
| 10001802 | Hvid | 24-400 | 100 kapper | Pakke med 100 |
| 10462202 | Hvid | 18 mm | 100 | Pakke med 100 |
| 10356592 | Hvid | 15 mm | 100 | Pakke med 100 |
| 11583740 | Klar | 20-400 | 100 hætteglas | Pakke med 100 |
| 11563740 | Klar | - | 200 | Pakke med 200 |
| 11543740 | Klar | - | 200 | Pakke med 200 |
| 11513740 | Klar | - | 200 | Pakke med 200 |
| 10296774 | Klar | - | 200 | Pakke med 200 |
| 13121673 | Ravgul | - | 100 | Pakke med 100 |
Brug rabatkode 27993
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27993" for at få din tilbudspris.
Description
Opbevar dine prøver i disse hætteglas for at eliminere udvaskning af ioner, mens du opretholder en ensartet pH-værdi i hele prøvens levetid. Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ Prøveopbevaringsglas med skruetråd er fremstillet af 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) eller 51A ravfarvet (Type 1, Klasse B) glas af overlegen kvalitet. Opbevaringshætteglas varierer fra 2mL til 40mL.
- PTFE-forede opbevaringshætter med solid top
- PTFE på film/skumbagside giver bred kemisk resistens
- Må ikke autoklaveres
Usamlede bekvemmelighedssæt sparer tid under prøveforberedelse.
- Fast top bekvemmelighedssæt inkluderer matchede mængder af hætteglas og skruelåg med formonterede skillevægge.
- Open-top bekvemmelighedssæt indeholder krympepakkede hætteglas og separat emballerede hætter og septa i polyposer.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Septa for 18-400 skruelåg |
| Farve | Hvid, Klar |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Mængde | 100 sept |
| Tykkelse (metrisk) | 1.3 mm |
| Lukkestørrelse | 18-400 |
| Produkttype | Kun septum |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.