Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringshætteglas
Artikelnummer. 12428676
Skift visning
Farve:
Hvid
Hvid, Klar
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13-425
15 mm
15-425
18-400
18 mm
20-400
24 mm
24-400
8-425
Mængde:
100
100 hætteglas
100 kapper
100 sept
200
200 (hætteglas og kapsler sælges separat)
200 Vials
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukkestørrelse Mængde Pakningsstørrelse
12428676 Hvid, Klar 15-425 100 sept Pakke med 100
12488676 Klar 8-425 100 hætteglas Pakke med 100
11971583 Klar - 100 Pakke med 100
11905627 Klar - 200 Pakke med 200
12005097 Klar - 200 Pakke med 200
11508250 Klar - 200 Pakke med 200
12438686 Klar - 200 (hætteglas og kapsler sælges separat) Pakke med 200
12201182 Klar - 100 Pakke med 100
11528250 Ravgul - 100 Pakke med 100
13141673 Ravgul - 200 Pakke med 200
12498676 Ravgul - 200 Pakke med 200
11518250 Ravgul - 200 Pakke med 200
12458686 Ravgul - 100 Pakke med 100
11995617 Hvid 15 mm 100 Pakke med 100
11548250 Hvid 18 mm 100 Pakke med 100
12438636 Hvid 20-400 100 kapper Pakke med 100
12670356 Hvid 24 mm 100 Pakke med 100
12478676 Hvid, Klar - 100 Pakke med 100
12418676 Hvid, Klar 13-425 100 sept Pakke med 100
12438676 Hvid, Klar 18-400 100 sept Pakke med 100
12448676 Hvid, Klar - 100 Pakke med 100
12458676 Hvid, Klar - 100 Pakke med 100
12468676 Hvid, Klar - 100 Pakke med 100
11593740 Ravgul 24-400 100 hætteglas Pakke med 100
11553740 Ravgul 18-400 200 Vials Pakke med 200
11533740 Ravgul 15-425 200 Vials Pakke med 200
11523740 Ravgul 15-425 200 Vials Pakke med 200
10445082 Hvid 24 mm 100 Pakke med 100
10001802 Hvid 24-400 100 kapper Pakke med 100
10462202 Hvid 18 mm 100 Pakke med 100
10356592 Hvid 15 mm 100 Pakke med 100
11583740 Klar 20-400 100 hætteglas Pakke med 100
11563740 Klar - 200 Pakke med 200
11543740 Klar - 200 Pakke med 200
11513740 Klar - 200 Pakke med 200
10296774 Klar - 200 Pakke med 200
13121673 Ravgul - 100 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Artikelnummer. 12428676 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B799515
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Opbevar dine prøver i disse hætteglas for at eliminere udvaskning af ioner, mens du opretholder en ensartet pH-værdi i hele prøvens levetid. Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ Prøveopbevaringsglas med skruetråd er fremstillet af 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) eller 51A ravfarvet (Type 1, Klasse B) glas af overlegen kvalitet. Opbevaringshætteglas varierer fra 2mL til 40mL.
Opbevar dine prøver i disse hætteglas for at eliminere udvaskning af ioner, mens du opretholder en ensartet pH-værdi i hele prøvens levetid. Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ Prøveopbevaringsglas med skruetråd er fremstillet af 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) eller 51A ravfarvet (Type 1, Klasse B) glas af overlegen kvalitet. Opbevaringshætteglas varierer fra 2mL til 40mL.
  • PTFE-forede opbevaringshætter med solid top
  • PTFE på film/skumbagside giver bred kemisk resistens
  • Må ikke autoklaveres
Bestil som individuelle prøveopbevaringshætteglas og -lukninger eller som usamlede bekvemmelighedssæt.
Usamlede bekvemmelighedssæt sparer tid under prøveforberedelse.
  • Fast top bekvemmelighedssæt inkluderer matchede mængder af hætteglas og skruelåg med formonterede skillevægge.
  • Open-top bekvemmelighedssæt indeholder krympepakkede hætteglas og separat emballerede hætter og septa i polyposer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa for 15-425 skruelåg
Farve Hvid, Klar
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 100 sept
Tykkelse (metrisk) 2.6 mm
Lukkestørrelse 15-425
Produkttype Kun septum
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.