Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringshætteglas
Artikelnummer. 10001802
Farve:
Clear
Hvid
Hvid, Klar
Hvid, Klar, Clear
Klar
Ravgul
White
Lukkestørrelse:
13-425
15 mm
15-425
18 mm
18-400
18 mm
20-400
24 mm
24-400
8-425
Mængde:
100
100 hætteglas
100 kapper
100 sept
200
200 (hætteglas og låg sælges separat)
200 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
22 ml
40 ml
Artikelnummer. 10001802
Brand: Thermo Scientific™ 20SCST
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar dine prøver i disse hætteglas for at eliminere udvaskning af ioner, mens du opretholder en ensartet pH-værdi i hele prøvens levetid. Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ Prøveopbevaringsglas med skruetråd er fremstillet af 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) eller 51A ravfarvet (Type 1, Klasse B) glas af overlegen kvalitet. Opbevaringshætteglas varierer fra 2mL til 40mL.
Opbevar dine prøver i disse hætteglas for at eliminere udvaskning af ioner, mens du opretholder en ensartet pH-værdi i hele prøvens levetid. Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ Prøveopbevaringsglas med skruetråd er fremstillet af 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) eller 51A ravfarvet (Type 1, Klasse B) glas af overlegen kvalitet. Opbevaringshætteglas varierer fra 2mL til 40mL.
  • PTFE-forede opbevaringshætter med solid top
  • PTFE på film/skumbagside giver bred kemisk resistens
  • Må ikke autoklaveres
Bestil som individuelle prøveopbevaringshætteglas og -lukninger eller som usamlede bekvemmelighedssæt.
Usamlede bekvemmelighedssæt sparer tid under prøveforberedelse.
  • Fast top bekvemmelighedssæt inkluderer matchede mængder af hætteglas og skruelåg med formonterede skillevægge.
  • Open-top bekvemmelighedssæt indeholder krympepakkede hætteglas og separat emballerede hætter og septa i polyposer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Oversigt 20-400 skruelåg
Farve Hvid
Materiale Polyethylenskum, PTFE, Polypropylen
Septum PTFE/PE skumforing
Lukningsmateriale Polypropylen
Mængde 100 kapper
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm
Type Skruelåg med septum
Lukkestørrelse 24-400
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.