Få mere at vide
Fisherbrand™ Opbevaringsstativer til 80-brønds rørstativer
Artikelnummer. 11710055 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
157 x 236 x 234 mm
310 x 236 x 122 mm
Form:
Vandret
Vertikal
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Form unitSize
11710055 310 x 236 x 122 mm Vandret Hver
11708214 157 x 236 x 234 mm Vertikal Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11710055
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gemmer op til otte 80-brønds mikrorørstativer. Fisherbrand™ Opbevaringsstativer til 80-brønds rørreoler er lavet af stærk, klar akryl, så det er nemt at skyde stativer ind og ud.
  • Stærk, klar akrylkonstruktion
  • Holder op til otte 80-brønds mikrorørstativer fyldt med enten 1,5 eller 2,0 ml mikrorør
  • Masser af plads til at skyde stativerne ind og ud
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Klar
Holder Mikrorørstativ (80-brønd)
Materiale Akryl
Stillinger 8
Form Vandret
Stabelbar Yes
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) 80-brønds mikrorørstativer
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B x H) 310 x 236 x 122 mm
Længde (metrisk) 310 mm
Produkttype Opbevaringsstativ
Hylder 2 Tiers
Højde (metrisk) 122 mm
Array 2 x 4
Bredde (metrisk) 236 mm