Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Klar |
| Holder | Mikrorørstativ (80-brønd) |
| Materiale | Akryl |
| Stillinger | 8 |
| Form | Vertikal |
| Stabelbar | Yes |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | 80-brønds mikrorørstativer |
| Mængde | 1 hver |
| Vis mere |