Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringsrørbeskyttelse
Artikelnummer. p-4520562
Type:
Cryo opbevaringsboks
Hætteglasholder
Rørindpakning
Mængde:
100/pakke, 100/æsker
15/pakke, 300/stk.
200/pakke, 200/æsker
350/Pk., 350/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 350
Artikelnummer. 11371625
Brand: Thermo Scientific™ 343958
Giv dine kryogene opbevaringsrør og hætteglas ekstra beskyttelse, såsom ved forsendelse eller opbevaring i flydende eller dampfase nitrogen med dette opbevaringstilbehør.
Giv dine kryogene opbevaringsrør og hætteglas ekstra beskyttelse, når det er nødvendigt med Thermo Scientific™ Storage Tube Protection tilbehør. Beskyt f.eks. dine prøver ved opbevaring i flydende eller dampfase nitrogen, eller når du sender prøver. Disse kryogene opbevaringstilbehør, såsom tube wraps, sleeves og mini-bokse, har sikker håndtering i tankerne.
  • Heat shrink/pinch each end of the Nunc Cryoflex tubing around cryostorage tubes to prevent leakage of liquid nitrogen into the tubes during storage
  • Transparent Nunc Cryosleeve tubing fits any Thermo Scientific Nunc or Nalgene™ cane and provides extra security during handling and submersion of tubes into the liquid phase without the tubes touching the liquid nitrogen
  • Nunc Cryotube Mini-boxes are ideal for storing small quantities of samples and shipping with a friction fit lid and durable high-impact polystyrene construction to protect samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nunc CryoFlex Tube Wrap, 500 mm, 14 mm ID
Diameter (metrisk) Indvendig 14 mm
Højde (metrisk) 500 mm
Mængde 15/pakke, 300/stk.
Type Rørindpakning