Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringsrørbeskyttelse
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10461482
Skift visning
Produkttype:
Flaskeholder
Kryoopbevaringsboks
Tube Wrap
Mængde:
100/pakke, 100/æsker
15/pakke, 300/stk.
200/pakke, 200/æsker
350/Pk., 350/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 350
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
10461482 Kryoopbevaringsboks 200/pakke, 200/æsker Pakke med 200
11371625 Tube Wrap 15/pakke, 300/stk. -
10099010 Tube Wrap 15/pakke, 300/stk. -
10018840 Flaskeholder 100/pakke, 100/æsker Pakke med 100
10378321 Kryoopbevaringsboks 350/Pk., 350/Cs. Pakke med 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10461482 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 534592
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Giv dine kryogene opbevaringsrør og hætteglas ekstra beskyttelse, såsom ved forsendelse eller opbevaring i flydende eller dampfase nitrogen med dette opbevaringstilbehør.
Giv dine kryogene opbevaringsrør og hætteglas ekstra beskyttelse, når det er nødvendigt med Thermo Scientific™ Storage Tube Protection tilbehør. Beskyt f.eks. dine prøver ved opbevaring i flydende eller dampfase nitrogen, eller når du sender prøver. Disse kryogene opbevaringstilbehør, såsom tube wraps, sleeves og mini-bokse, har sikker håndtering i tankerne.
  • Hvis du vil nedsænke dine kryorør i nitrogenets flydende fase, skal du forsegle dem først indeni Nunc™ Cryoflex™ rør for at forhindre flydende nitrogen i at infiltrere røret. Cryoflex™ slange kan bruges til at krympe og varmekrympe en uigennemtrængelig sikkerhedshud omkring røret før nedsænkning.
  • Nalgene™ CryoSleeves™ glide hen over evt Nunc eller Nalgene Cryocane og forhindrer rør i at falde ud af cryokanen og ned i bunden af den flydende nitrogen dewar. Nalgene™ CryoSleeves™ forhindre ikke infiltration af flydende nitrogen. Kryogenrør monteret i stokken skal først forsegles indeni Cryoflex™ rør før påføring af CryoSleeve™ hvis væskefase nedsænkning er påkrævet.
  • Nunc CryoTube™ minibokse med friktionspasset låg er ideelle til opbevaring af små mængder prøver og forsendelse. Lavet med slidstærkt, slagfast polystyren for at beskytte prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CryoTube Miniboks, til 10 hætteglas
Farve Tan
Materiale Polystyren
Mængde 200/pakke, 200/æsker
Produkttype Kryoopbevaringsboks