Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringsrørbeskyttelse
Description
Giv dine kryogene opbevaringsrør og hætteglas ekstra beskyttelse, når det er nødvendigt med Thermo Scientific™ Storage Tube Protection tilbehør. Beskyt f.eks. dine prøver ved opbevaring i flydende eller dampfase nitrogen, eller når du sender prøver. Disse kryogene opbevaringstilbehør, såsom tube wraps, sleeves og mini-bokse, har sikker håndtering i tankerne.
- Hvis du vil nedsænke dine kryorør i nitrogenets flydende fase, skal du forsegle dem først indeni Nunc™ Cryoflex™ rør for at forhindre flydende nitrogen i at infiltrere røret. Cryoflex™ slange kan bruges til at krympe og varmekrympe en uigennemtrængelig sikkerhedshud omkring røret før nedsænkning.
- Nalgene™ CryoSleeves™ glide hen over evt Nunc eller Nalgene Cryocane og forhindrer rør i at falde ud af cryokanen og ned i bunden af den flydende nitrogen dewar. Nalgene™ CryoSleeves™ forhindre ikke infiltration af flydende nitrogen. Kryogenrør monteret i stokken skal først forsegles indeni Cryoflex™ rør før påføring af CryoSleeve™ hvis væskefase nedsænkning er påkrævet.
- Nunc CryoTube™ minibokse med friktionspasset låg er ideelle til opbevaring af små mængder prøver og forsendelse. Fremstillet af holdbart, slagfast polystyren for at beskytte prøver.
Specifications
Specifications
| Oversigt | CryoTube Miniboks, til 5 hætteglas |
| Farve | Tan |
| Materiale | Polystyren |
| Mængde | 350/Pk., 350/Cs. |
| Produkttype | Kryoopbevaringsboks |