Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringsrørbeskyttelse
Beschreibung
Giv dine kryogene opbevaringsrør og hætteglas ekstra beskyttelse, når det er nødvendigt med Thermo Scientific™ Storage Tube Protection tilbehør. Beskyt f.eks. dine prøver ved opbevaring i flydende eller dampfase nitrogen, eller når du sender prøver. Disse kryogene opbevaringstilbehør, såsom tube wraps, sleeves og mini-bokse, har sikker håndtering i tankerne.
- Krymp/klem hver ende af Nunc Cryoflex slangen omkring kryoopbevaringsrør for at forhindre lækage af flydende nitrogen ind i rørene under opbevaring
- Gennemsigtige Nunc Cryosleeve rør passer til enhver Thermo Scientific Nunc eller Nalgene™ rør og giver ekstra sikkerhed under håndtering og nedsænkning af rør i væskefasen uden at rørene rører ved flydende nitrogen
- Nunc Kryorørsmini-bokse er ideelle til opbevaring af små mængder prøver og forsendelse med friktionsdæksel og holdbar polystyrenkonstruktion med høj virkning for at beskytte prøverne
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | Nunc CryoFlex Tube Wrap, 500 mm, 14 mm indblanding |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 14 mm |
| Mængde | 15/pakke, 300/stk. |
| Højde (metrisk) | 500 mm |
| Produkttype | Tube Wrap |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.