Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringsløsning til Eutech™ EC620130 pH-elektrode
Til brug med (udstyr):
EC620130 pH-elektrode
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-buffere og løsninger til brug med pH-målere og elektroder. De Eutech™ Opbevaringsopløsning bruges til Eutech™ EC620130 pH-elektrode.
Funktioner:
- Opbevaringsopløsning pakket i 500mL holdbare plastikflasker– økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | EC620130 pH-elektrode |
| Type | Opbevaringsløsning |
| Mængde | 500 mL |