Få mere at vide
Fistreem International™ Opbevaringsreservoir
Artikelnummer. 13106020
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13106020 30 l Hver
1 options
Artikelnummer. 13106020 Leverandør Fistreem International™ Leverandørnr. WSC900.RTB.9
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Udskiftningsopbevaringsreservoir til Cyclon Ultrapure Vand Stille. Fistreem International™ Opbevaringsreservoir rummer hele 30L destilleret vand.
  • Inkorporerer en hurtiggennemstrømningshane og et synerør, der viser indholdet af reservoiret.
  • Destillatadgangsporte er monteret på begge sider, så reservoiret kan placeres på hver side af destillationsapparatet.
  • For at sikre højeste renhed har reservoiret en polyethylenforing, udluftningsfilter og en renseadgangsport.
  • En elektronisk svømmerafbryder slukker for destillationsapparatet på et fyldt reservoir
Tekniske data
Højde (metrisk) 750 mm
Type Opbevaringsreservoir
Bredde (metrisk) 300 mm
Kapacitet (metrisk) 30 l