Få mere at vide
Fisherbrand™ Lagringsfilsystemer
Artikelnummer. 17207820 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Artikelnummer. 17207820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1807.46 DKK
    766.16 DKK / Pakke med 10
    Spare 1041.30 DKK
    57% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til langtidsopbevaring af histologiske objektglas og vævskassetteprøver.
Fisherbrand™ Opbevaringsbokse til objektglas og vævskassetter giver en økonomisk, men alligevel robust og sikker metode til langtidsopbevaring af dine objektglas- og vævskassetteblokprøver.
Vores kasser, der er nemme at samle, kommer med 10 stk. pr. kasse og inkluderer 40 skuffer/skuffeindsatser til objektglasopbevaring (4 skuffer pr. mapp) og 80 skuffer/skuffeindsatser til opbevaringsmuligheden til vævsblokke (8 skuffer pr. mapp).
Den coatede overflade hjælper med at sikre fugtbestandighed for langvarig beskyttelse. Hver boks til opbevaring af objektglas kan rumme op til 2000 objektglas, mens hver boks til opbevaring af vævsblok rummer op til 500 vævsblokke/kassetter. De unikke låsetapper hjælper med at holde stablede kasser sikkert sikret og stabile.
Tekniske data
Farve Hvid
Enheden holder 500 Vævsblok
Til brug med (applikation) Histologi Opbevaring af prøver
Højde (metrisk) 100 mm
Inkluderer En arkivboks og otte små skuffer
Materiale Pap
Bredde (metrisk) 299 mm