Beskrivelse
- Kan fryses eller kemisk steriliseres.
- Håndtag, der er nemme at bære.
- NSF certificeret.
- FDA-kompatibel.
- 12 Pk.
- Beholdere er lavet af FDA-kompatibel HDPE og kan fryses, koges eller kemisk steriliseres.
- Snap-tætte, positiv låse låg sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 64 oz. |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Certificeringer/compliance | NSF Certificeret |
| Type | Låg til opbevaringsbeholder |
| Materiale | HDPE |
| Højde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Højde (metrisk) | 11.4 cm |
| Diameter (engelsk) | 7 tommer |
| Diameter (metrisk) | 17.8 cm |