Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringsrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10410803
Type:
Cryo Cane Coder
Kryo-opbevaringsrør
Design:
Koder
Standard
Trinvis
Længde (metrisk):
29 cm
30 cm
Ikke relevant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 50
Artikelnummer. 10410803
Brand: Thermo Scientific™ DS50200000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar forskellige kryoopbevaringsrør i disse opbevaringsrør, der fås i standard- eller trinformat for at rumme en række forskellige hætteglasstørrelser og -design.
Butik Thermo Scientific™ Nalgene™ eller Thermo Scientifc™ Nunc™ kryolagerrør i Thermo Scientific™ Opbevaringsrør, tilgængelige i standard- eller trinformat for at rumme en række forskellige hætteglasstørrelser og -design.
  • Kan opbevare rør beskyttet med Thermo Scientific™ CryoFlex™ rør
  • Kompatibel med farvekodere, der fastgøres til enden af stokken og kan skrives på for hurtig identifikation og lagerstyring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Koder
Farve Hvid
Materiale Aluminium
Type Cryo Cane Coder
Mængde 100/Pk., 100/Cs.
Længde (metrisk) Ikke relevant