Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringsrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10356091
Skift visning
Type:
Cryo Cane Coder
Kryo-opbevaringsrør
Design:
Koder
Standard
Trinvis
Længde (metrisk):
29 cm
30 cm
Ikke relevant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Design Længde (metrisk) unitSize
10356091 Kryo-opbevaringsrør Standard 29 cm Pakke med 50
10100341 Kryo-opbevaringsrør Trinvis 30 cm Pakke med 12
10738371 Kryo-opbevaringsrør Standard 30 cm Pakke med 12
10410803 Cryo Cane Coder Koder Ikke relevant Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10356091 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 378441
Opbevar forskellige kryoopbevaringsrør i disse opbevaringsrør, der fås i standard- eller trinformat for at rumme en række forskellige hætteglasstørrelser og -design.
Butik Thermo Scientific™ Nalgene™ eller Thermo Scientifc™ Nunc™ kryolagerrør i Thermo Scientific™ Opbevaringsrør, tilgængelige i standard- eller trinformat for at rumme en række forskellige hætteglasstørrelser og -design.
  • Kan opbevare rør beskyttet med Thermo Scientific™ CryoFlex™ rør
  • Kompatibel med farvekodere, der fastgøres til enden af stokken og kan skrives på for hurtig identifikation og lagerstyring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Standard
Materiale Aluminium
Type Kryo-opbevaringsrør
Mængde 1/Pk., 50/Cs.
Længde (engelsk) 11.31 in.
Længde (metrisk) 29 cm