Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opbevaringsrør
Beskrivelse
Butik Thermo Scientific™ Nalgene™ eller Thermo Scientifc™ Nunc™ kryolagerrør i Thermo Scientific™ Opbevaringsrør, tilgængelige i standard- eller trinformat for at rumme en række forskellige hætteglasstørrelser og -design.
- Kan opbevare rør beskyttet med Thermo Scientific™ CryoFlex™ rør
- Kompatibel med farvekodere, der fastgøres til enden af stokken og kan skrives på for hurtig identifikation og lagerstyring
Tekniske data
Tekniske data
| Design | Trinvis |
| Materiale | Aluminium |
| Type | Kryo-opbevaringsrør |
| Mængde | 12/Pk., 48/Cs. |
| Længde (engelsk) | 11,31 tommer |
| Længde (metrisk) | 30 cm |