Få mere at vide
Eppendorf™ Opbevaringsbokse
Artikelnummer. 15690187 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Holder:
100 kryogene rør med indvendige gevind
25 rør (15 ml)
25 rør (5 ml)
25 rør (5 ml) med skruelåg
64 rør (1 til 2 ml)
81 kryogenrør (1 til 2 ml) med skruelåg
81 kryogenrør (3 mL) med skruelåg
81 kryogenrør (4 til 5 ml) med skruelåg
9 rør (25 ml)
9 rør (50 ml), 4 rør (15 ml)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 3
Pakke med 4
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
15690187 81 kryogenrør (1 til 2 ml) med skruelåg -
15642647 100 kryogene rør med indvendige gevind Pakke med 3
15652647 81 kryogenrør (3 mL) med skruelåg Pakke med 2
15662647 81 kryogenrør (4 til 5 ml) med skruelåg Pakke med 2
15601734 25 rør (5 ml) Pakke med 4
15690645 64 rør (1 til 2 ml) Pakke med 3
15692647 25 rør (5 ml) med skruelåg -
15672647 25 rør (15 ml) Pakke med 2
15682647 9 rør (50 ml), 4 rør (15 ml) Pakke med 2
16376485 9 rør (25 ml) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15690187 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030140516
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader valg af de optimale bokskombinationer til individuelle opbevaringsbehov og giver sikker opbevaring af dine prøverør i et pladsbesparende design.
  • Fleksible og optimerede kombinationsmuligheder til de forskellige boksformater
  • Bevarer formen ved frysetemperatur på -86 °C til prøveopbevaring eller autoklavering i 20 minutter ved 121 C °til sterilisering
  • Pålidelig individuel alfanumerisk lasermærket kode tildelt hver prøveplacering
  • Minimerer tildelingsfejl
  • Giver høj kontrast læsbarhed
  • Forbliver permanent
  • Fem ekstra inskriptionsetiketter på låget muliggør brugerspecifik mærkning
  • Passer til alle typiske rørformater: kryogenrør, mikrocentrifugerør, 15 og 50 ml koniske rør og andre laboratoriebeholdere
  • 15 mL og 50 mL koniske rørbokse med ventilationsåbninger for en jævnt fordelt fryseproces
  • Forhindrer rørskader eller brud, som ofte observeres ved frysning af lange rørformater i lukkede kasser
  • Kompatibel med almindelige frysereolsystemer og de forskellige indvendige gittervarianter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 81 kryogenrør (1 til 2 ml) med skruelåg
Materiale Polypropylen
Stillinger 81
Stabelbar Ja
Antal stativer 9 x 9
nr. pr. pakke 3 pcs.
Højde (engelsk) 2 tommer
Produkttype Opbevaringsboks
Højde (metrisk) 52.8 mm