Få mere at vide
Eppendorf™ Opbevaringsbokse
Beskrivelse
- Fleksible og optimerede kombinationsmuligheder til de forskellige boksformater
- Bevarer formen ved frysetemperatur på -86 °C til prøveopbevaring eller autoklavering i 20 minutter ved 121 C °til sterilisering
- Pålidelig individuel alfanumerisk lasermærket kode tildelt hver prøveplacering
- Minimerer tildelingsfejl
- Giver høj kontrast læsbarhed
- Forbliver permanent
- Fem ekstra inskriptionsetiketter på låget muliggør brugerspecifik mærkning
- Passer til alle typiske rørformater: kryogenrør, mikrocentrifugerør, 15 og 50 ml koniske rør og andre laboratoriebeholdere
- 15 mL og 50 mL koniske rørbokse med ventilationsåbninger for en jævnt fordelt fryseproces
- Forhindrer rørskader eller brud, som ofte observeres ved frysning af lange rørformater i lukkede kasser
- Kompatibel med almindelige frysereolsystemer og de forskellige indvendige gittervarianter
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Holder | 9 rør (50 ml), 4 rør (15 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 9 (50mL), 4 (15mL) |
| Stabelbar | Ja |
| Antal stativer | 3 x 3 |
| nr. pr. pakke | 2 pcs. |
| Højde (engelsk) | 5 tommer |
| Produkttype | Opbevaringsboks |
| Højde (metrisk) | 127 mm |