Få mere at vide
Eppendorf™ Opbevaringsbokse
Shop alle Eppendorf produkter
Holder:
100 kryogene rør med indvendige gevind
25 rør (15 ml)
25 rør (5 ml)
25 rør (5 ml) med skruelåg
64 rør (1 til 2 ml)
81 kryogenrør (1 til 2 ml) med skruelåg
81 kryogenrør (3 mL) med skruelåg
81 kryogenrør (4 til 5 ml) med skruelåg
9 rør (25 ml)
9 rør (50 ml), 4 rør (15 ml)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 3
Pakke med 4
Beskrivelse
- Fleksible og optimerede kombinationsmuligheder til de forskellige boksformater
- Bevarer formen ved frysetemperatur på -86 °C til prøveopbevaring eller autoklavering i 20 minutter ved 121 C °til sterilisering
- Pålidelig individuel alfanumerisk lasermærket kode tildelt hver prøveplacering
- Minimerer tildelingsfejl
- Giver høj kontrast læsbarhed
- Forbliver permanent
- Fem ekstra inskriptionsetiketter på låget muliggør brugerspecifik mærkning
- Passer til alle typiske rørformater: kryogenrør, mikrocentrifugerør, 15 og 50 ml koniske rør og andre laboratoriebeholdere
- 15 mL og 50 mL koniske rørbokse med ventilationsåbninger for en jævnt fordelt fryseproces
- Forhindrer rørskader eller brud, som ofte observeres ved frysning af lange rørformater i lukkede kasser
- Kompatibel med almindelige frysereolsystemer og de forskellige indvendige gittervarianter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Opbevaringsboks |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Holder | 81 kryogenrør (4 til 5 ml) med skruelåg |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 81 |
| Stabelbar | Ja |
| Antal stativer | 9 x 9 |
| nr. pr. pakke | 2 pcs. |
| Højde (metrisk) | 101.6 mm |
| Højde (engelsk) | 4 tommer |