Learn More
Eppendorf™ Opbevaringsbokse
Artikelnummer. 15652647 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Holder:
100 kryogene rør med indvendige gevind
25 rør (15 ml)
25 rør (5 ml)
25 rør (5 ml) med skruelåg
64 rør (1 til 2 ml)
81 kryogenrør (1 til 2 ml) med skruelåg
81 kryogenrør (3 mL) med skruelåg
81 kryogenrør (4 til 5 ml) med skruelåg
9 rør (25 ml)
9 rør (50 ml), 4 rør (15 ml)
Packungsgröße:
Pakke med 2
Pakke med 3
Pakke med 4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15652647
Marke: Eppendorf™ 0030140540
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tillader valg af de optimale bokskombinationer til individuelle opbevaringsbehov og giver sikker opbevaring af dine prøverør i et pladsbesparende design.
  • Fleksible og optimerede kombinationsmuligheder til de forskellige boksformater
  • Bevarer formen ved frysetemperatur på -86 °C til prøveopbevaring eller autoklavering i 20 minutter ved 121 C °til sterilisering
  • Pålidelig individuel alfanumerisk lasermærket kode tildelt hver prøveplacering
  • Minimerer tildelingsfejl
  • Giver høj kontrast læsbarhed
  • Forbliver permanent
  • Fem ekstra inskriptionsetiketter på låget muliggør brugerspecifik mærkning
  • Passer til alle typiske rørformater: kryogenrør, mikrocentrifugerør, 15 og 50 ml koniske rør og andre laboratoriebeholdere
  • 15 mL og 50 mL koniske rørbokse med ventilationsåbninger for en jævnt fordelt fryseproces
  • Forhindrer rørskader eller brud, som ofte observeres ved frysning af lange rørformater i lukkede kasser
  • Kompatibel med almindelige frysereolsystemer og de forskellige indvendige gittervarianter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Opbevaringsboks
Autoklaverbar Autoklaverbar
Holder 81 kryogenrør (3 mL) med skruelåg
Materiale Polypropylen
Stillinger 81
Stabelbar Ja
Antal stativer 9 x 9
nr. pr. pakke 2 pcs.
Højde (metrisk) 76.2 mm
Højde (engelsk) 3 tommer
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt