Få mere at vide
BRAND™ Opbevaringsboks til kryogenrør
Artikelnummer. p-7159958 Shop alle Brand produkter
Holder:
81 (1,2 mL og 2 mL kryogenrør)
81 (3, 4 og 5 ml kryogenrør)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 5
Artikelnummer. 15613947
Brand: BRAND™ 114862
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plads til 81 rør
  • Polycarbonat (PC)
  • Til kryogene rør
  • Driftsområde (i den gasformige fase af flydende nitrogen) -196° C til +121° C
  • Autoklaverbar ved 121° C (2 bar)
  • DIN EN 285
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Materiale Polycarbonat
    Type Cryo opbevaringsboks
    Holder 81 (1,2 mL og 2 mL kryogenrør)
    Mængde 4