Få mere at vide
BRAND™ Opbevaringsboks til kryogenrør
Shop alle Brand produkter
Holder:
81 (1,2 mL og 2 mL kryogenrør)
81 (3, 4 og 5 ml kryogenrør)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 5
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polycarbonat |
| Type | Cryo opbevaringsboks |
| Holder | 81 (1,2 mL og 2 mL kryogenrør) |
| Mængde | 4 |