Få mere at vide
Labcon Opbevaringsboks til centrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16693992 Shop alle Labcon produkter
Holder:
Rør (15 ml)
Rør (50 ml)
Stillinger:
16
36
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 16693992
Brand: Labcon 27032200009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan fryses til -80°
  • Opbevaringsboks
  • Holder centrifugerør
  • Fremstillet af polypropylen
  • Kan fryses til -80 °C
  • Inkluderer klart låg
  • 2 æsker pr kuffert
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Produkttype Opbevaringsboks til fryser
Rene krav Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Holder Rør (15 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 36
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Opbevaring
Til brug med (udstyr) Indeholder de mest populære 15 mL centrifugerør
Emballage 2 æsker / æske